Learn More
Tris-(8-hydroxychinolinat)-aluminium, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7052752
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15441968
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H55656.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 2085-33-8
Key green-light emitting and electron transport material for OLEDs.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Wichtiges grünes Licht emittierendes und Elektronen transportierendes Material für OLEDs.
Löslichkeit
Löslich in Chloroform
Hinweise
Reagiert mit starken Oxidationsmitteln. Bei Raumtemperatur lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2085-33-8
MDL-Nummer MFCD00191693
Synonym tri-8-quinolinolatoaluminum, aluminum 8-hydroxyquinolinate, tri quinolin-8-yloxy alumane, aluminum tris quinolin-8-olate, tris 8-hydroxyquinolinato aluminum, aluminum, tris 8-quinolinato-n1,o8, aluminum oxinate, aluminum oxinate,, tris 8-quinolyloxy alumane, tris 8-quinolinyloxy alumane
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tris(8-hydroxyquinolinato)aluminum
Schmelzpunkt >300°C
Farbe Gelb nach grün
Menge 1 g
Merck Index 14,370
Formelmasse 459.44
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Pulver