Learn More
Tris(6,6,7,7,8,8,8-heptafluor-2,2-dimethyl-3,5-octandionato)europium(III), TRC
Artikelnummer. 30451867
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30451867 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30451867 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT794558500MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tris(6,6,7,7,8,8,8-heptafluoro-2,2-dimethyl-3,5-octanedionato)europium(III)
CAS 17631-68-4
Summenformel C30 H30 Eu F21 O6
Menge 500 mg
Synonym Tris(6,6,7,7,8,8,8-heptafluoro-2,2-dimethyl-3,5-octanedionato)europium, Tris(6,6,7,7,8,8,8-heptafluoro-2,2-dimethyl-3,5-octanedionato-O,O')-Europium, Tris(6,6,7,7,8,8,8-heptafluoro-2,2-dimethyl-3,5-octanedionato-κO,κO')-Europium, 3,5-Octanedione','6,6,7,7,8,8,8-heptafluoro-2,2-dimethyl-','europium complex Europium tris(1,1,1,2,2,3,3-heptafluoro-7,7-dimethyl-4,6-octadionate), Europium(1,1,1,2,2,3,3-heptafluoro-7,7-dimethyl-4,6-octanedione), Tris(6,6,7,7,8,8,8-hetafluoro-2,2-dimethyl-3,5-octanedionato)europium','Tris(7,7-dimethyl-1,1,1,2,2,3,3-heptafluoro-4,6-octanedionato)europium, NSC 379435, Sievers' reagent, Tris(1,1,1,2,2,3,3-heptafluoro-7,7-dimethyl-4,6-octanedionato)Eu(III), Tris(1,1,1,2,2,3,3-heptafluoro-7,7-dimethyl-4,6-octanedionato)europium, Tris(1,1,1,2,2,3,3-heptafluoro-7,7-dimethyl-4,6-octanedione)europium, Tris(1,1,1,2,2,3,3-heptafluoro-7,7-dimethyl-4,6-octanedione)europium(III), Tris(1,1,1,2,2,3,3-heptafluoro-7,7-dimethyloctane-4,6-dionato)europium(III), Tris(2,2-dimethyl-6,6,7,7,8,8,8-heptafluoro-3,5-octanedionato)europium, Tris(6,6,7,7,8,8,8-heptafluoro-2,2-dimethyl-3,5-octanedionato)europium, Tris(6,6,7,7,8,8,8-heptafluoro-2,2-dimethyl-3,5-octanedionato)europium(III), Tris(6,6,7,7,8,8,8-heptafluoro-2,2-dimethyl-3,5-octanedionato-O,O')europium, Tris(6,6,7,7,8,8,8-heptafluoro-2,2-dimethyl-3,5-octanedionato-κO,κO')europium, Tris(7,7-dimethyl-1,1,1,2,2,3,3-heptafluoro-4,6-octanedionato)europium, Tris(perfluorobutanoylpivaloylmethano)europium
InChI-Formel InChI=1S/3C10H10F7O2.Eu/c3*1-7(2,3)5(18)4-6(19)8(11,12)9(13,14)10(15,16)17;/h3*4H,1-3H3;/q3*-1;+3
SMILES CC(C)(C)C1=[O][Eu+3]23([O]=C([CH-]C(=[O]2)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F)C(C)(C)C)([O]=C([CH-]C(=[O]3)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F)C(C)(C)C)[O]=C([CH-]1)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
Molekulargewicht (g/mol) 1037.486
Formelmasse 1038.092