Learn More
Tris(6,6,7,7,8,8,8-Heptafluor-2,2-Dimethyl-3,5 -Octandionato)europium(III), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11307758
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11307758 250 mg 250 Milligramm
11317758 1 g 1 Gramm
11397748 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11307758 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 033541.MD
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 31-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 17631-68-4 | C30H33EuF21O6 | 1040.52 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 17631-68-4
Summenformel C30H33EuF21O6
Molekulargewicht (g/mol) 1040.52
MDL-Nummer MFCD00064655,MFCD01074933
InChI-Schlüssel UDXLMYFGTHAWDC-UHFFFAOYSA-N
Synonym eu fod 3, sievers' reagent, europium-fod, siever's reagent, tris 6,6,7,7,8,8,8-heptafluoro-2,2-dimethyl-3,5-octanedionato europium iii, resolve-al tm eufod, chloride ionophore vii, tris 6,6,7,7,8,8,8-heptafluoro-2,2-dimethyl-3,5-octanedionato europium, europium iii-tris 1,1,1,2,2,3,3-heptafluoro-7,7-dimethyl-4,6-octanedionate
PubChem CID 6000041
IUPAC-Name Europium;(Z)-1,1,1,2,2,3,3-Heptafluro-6-Hydroxy-7,7-Dimethyloct-5-en-4-on
SMILES [Eu].CC(C)(C)C(O)=CC(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F.CC(C)(C)C(O)=CC(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F.CC(C)(C)C(O)=CC(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tris(6,6,7,7,8,8,8-heptafluoro-2,2-dimethyl-3,5-octanedionato)europium(III)
Schmelzpunkt 203°C to 207°C
Menge 250 mg
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Löslichkeitsinformationen Soluble in organic solvents. Insoluble in water.
Formelmasse 1037.49
Physikalische Form Pulver