Learn More
Tris[4-(Trifluoromethyl)phenyl]Phosphin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11425333
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11425333 5 g 5 Gramm
11415333 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11425333 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A12885.06
 Eingeschränkter Artikel
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 13406-29-6 | C21H12F9P | 466.286 g/mol
Tris[4-(trifluoromethyl)phenyl]phosphine is a raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals and agrochemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Tris[4 -(trifluoromethyl)phenyl]phosphin ist ein Rohstoff und Zwischenprodukt, das in der organischen Synthese, Pharmazeutika und Agrochemikalien verwendet wird.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13406-29-6
Summenformel C21H12F9P
Molekulargewicht (g/mol) 466.286
MDL-Nummer MFCD00058883
InChI-Schlüssel PXYCJKZSCDFXLR-UHFFFAOYSA-N
Synonym tris 4-trifluoromethylphenyl phosphine, tris 4-trifluoromethyl phenyl phosphine, tris 4-trifluoromethyl phenyl phosphane, phosphine, tris 4-trifluoromethyl phenyl, tris p-trifluoromethylphenyl phosphine, phosphine, tris .alpha.,.alpha.,.alpha.-trifluoro-p-tolyl, tris p-trifluoromethylphenyl phosphine,min, acmc-20ajbq
PubChem CID 139448
IUPAC-Name Tris[4-(trifluormethyl)phenyl]Phosphan
SMILES C1=CC(=CC=C1C(F)(F)F)P(C2=CC=C(C=C2)C(F)(F)F)C3=CC=C(C=C3)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tris[4-(trifluoromethyl)phenyl]phosphine
Schmelzpunkt 72°C to 75°C
Menge 5 g
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 466.29
Reinheit (%) 98%