Learn More
Tris-(4-methoxyphenyl)-Phosphin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11427457
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11427457 25 g 25 Gramm
11407457 1 g 1 Gramm
11417457 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11427457 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A15596.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-12-2026
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 855-38-9 | C21H21O3P | 352.37 g/mol
It is employed in Suzuki reaction. It is also used in the kinetic study of the effect of catalysts on the curing of biphenyl epoxy resin.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es wird in der Suzuki-Reaktion eingesetzt. Es wird auch in der kinetischen Studie der Wirkung von Katalysatoren auf die Aushärtung von Biphenyl-Epoxidharz verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Luftempfindlich. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 855-38-9
Summenformel C21H21O3P
Molekulargewicht (g/mol) 352.37
MDL-Nummer MFCD00014896
InChI-Schlüssel UYUUAUOYLFIRJG-UHFFFAOYSA-N
Synonym tris 4-methoxyphenyl phosphine, trianisylphosphine, tris p-anisyl phosphine, phosphine, tris 4-methoxyphenyl, tri-p-anisylphosphine, tris p-methoxyphenyl phosphine, tris 4-methoxyphenyl phosphane, phosphine, tris p-methoxyphenyl, tri 4-methoxyphenyl phosphine, tri p-methoxyphenyl phosphine
PubChem CID 70071
IUPAC-Name Tris-(4-methoxyphenyl)Phosphan
SMILES COC1=CC=C(C=C1)P(C2=CC=C(C=C2)OC)C3=CC=C(C=C3)OC
Specifications
Chemischer Name oder Material Tris(4-methoxyphenyl)phosphine
Schmelzpunkt 130°C to 132°C
Menge 25 g
Beilstein 2815911
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 352.37
Reinheit (%) 98%