Learn More
Tris-(4,7-diphenyl-1,10-phenanthropin)-ruthenium(II) Dichlorid, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11319608
Change view
Click to view available options
Menge:
0.5 g
2 g
Packungsgröße:
0.50 Gramm
2 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11319608 2 g 2 Gramm
11309608 0.5 g 0.50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11319608 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 044123.04
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Redoxindikator, Lambdasonde
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 36309-88-3
Summenformel C72H48Cl2N6Ru
Molekulargewicht (g/mol) 1169.188
MDL-Nummer MFCD03095387
InChI-Schlüssel SKZWFYFFTOHWQP-UHFFFAOYSA-L
Synonym bathophenanthroline ruthenium chloride, ru ddp, tris-bathophenanthroline ruthenium ii chloride, dichlororuthenium-4,7-diphenyl-1,10-phenanthroline 1/3, tris 4,7-diphenyl-1,10-phenanthroline ruthenium ii dichloride, tris 4,7-diphenyl-1,10-phenanthroline ; dichlororuthenium, tris 4,7-diphenyl-1,10-phenanthroline ruthenium ii dichloride complex, tris 4,7-diphenyl-1,10-phenanthroline ruthenium ii dichloride complex, for fluorescence
PubChem CID 15787787
IUPAC-Name Dichloruthenium;4,7-Diphenyl-1,10-Phenanthroplin
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=C3C=CC4=C(C=CN=C4C3=NC=C2)C5=CC=CC=C5.C1=CC=C(C=C1)C2=C3C=CC4=C(C=CN=C4C3=NC=C2)C5=CC=CC=C5.C1=CC=C(C=C1)C2=C3C=CC4=C(C=CN=C4C3=NC=C2)C5=CC=CC=C5.Cl[Ru]Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tris (4,7-diphenyl-1,10-phenanthroline)ruthenium (II) dichloride
Menge 2 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in alcohol and dimethylformamide. Insoluble in water.
Formelmasse 1169.2
Physikalische Form Pulver