Learn More
Tris-(3-methoxyphenyl)-Phosphin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11499076
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11499076 1 g 1 Gramm
11409086 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11499076 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A17949.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 29949-84-6 | C21H21O3P | 352.37 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 29949-84-6
Summenformel C21H21O3P
Molekulargewicht (g/mol) 352.37
MDL-Nummer MFCD00008386
InChI-Schlüssel CCXTYQMZVYIQRP-UHFFFAOYSA-N
Synonym tris 3-methoxyphenyl phosphine, tris 3-methoxyphenyl phosphane, tris m-methoxyphenyl phosphine, phosphine, tris 3-methoxyphenyl, ksc207e8l, tri m-anisyl phosphine, tris m-anisyl phosphine, phosphine,tris 3-methoxyphenyl, tris-3-methoxy-phenyl-phosphane, phosphine,tris 3-methoxybenzyl
PubChem CID 141534
IUPAC-Name Tris-(3-methoxyphenyl)Phosphan
SMILES COC1=CC(=CC=C1)P(C1=CC(OC)=CC=C1)C1=CC=CC(OC)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tris(3-methoxyphenyl)phosphine
Schmelzpunkt 113°C to 115°C
Menge 1 g
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Formelmasse 352.37
Reinheit (%) 98%