Learn More
Tris(3-Chlorphenyl)phosphin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11463514
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11463514 1 g 1 Gramm
11473514 5 g 5 Gramm
11483514 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11463514 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A11203.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 29949-85-7 | C18H12Cl3P | 365.62 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 29949-85-7
Summenformel C18H12Cl3P
Molekulargewicht (g/mol) 365.62
MDL-Nummer MFCD00013632
InChI-Schlüssel QAPGHLJQIVDTPT-UHFFFAOYSA-N
Synonym tris 3-chlorophenyl phosphine, tris 3-chlorophenyl phosphane, tri m-chlorophenyl phosphine, tri-3-chlorophenyl phosphine, acmc-1cg99, phosphine, tris 3-chlorophenyl, tri 3-chlorophnyl phosphine, tri 3-chlorophenyl phosphine
PubChem CID 121600
IUPAC-Name tris(3-Chlorphenyl)phosphane
SMILES ClC1=CC(=CC=C1)P(C1=CC(Cl)=CC=C1)C1=CC=CC(Cl)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tris (3-chlorophenyl)phosphine
Schmelzpunkt 64°C to 66°C
Menge 1 g
Formelmasse 365.63
Reinheit (%) 98%