Learn More
Tris-(2-methyl-4-diethylaminophenyl)methan, ≥93 %, Acros Organics
Artikelnummer. 10661885 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10661885 1 g Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10661885 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 375020010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tris(2-methyl-4-diethylaminophenyl)methane
CAS 4482-70-6
Schmelzpunkt 163°C to 165°C
Prozentgehaltsbereich 93% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C34H49N3
Strukturformel [(CH3CH2)2NC6H3(CH3)]3CH
Menge 1 g
Synonym benzenamine, 4,4',4-methylidynetris n,n-diethyl-3-methyl, 4,4',4-methylidynetris n,n-diethyl-m-toluidine, tris 2-methyl-4-diethylaminophenyl methane, tris 4-diethylamino-2-methylphenyl methane, 4,4',4-methanetriyltris n,n-diethyl-3-methylaniline, 4-bis 4-diethylamino-2-methylphenyl methyl-n,n-diethyl-3-methylaniline, 4-bis 4-diethylamino-2-methyl-phenyl methyl-n,n-diethyl-3-methyl-aniline
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble
InChI-Schlüssel OKJSFKIUVDXFMS-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCN(CC)C1=CC(=C(C=C1)C(C2=C(C=C(C=C2)N(CC)CC)C)C3=C(C=C(C=C3)N(CC)CC)C)C
IUPAC-Name 4-[bis[4-(diethylamino)-2-methylphenyl]methyl]-N,N-diethyl-3-methylanilin
Molekulargewicht (g/mol) 499.78
PubChem CID 78234
Formelmasse 499.78
Reinheit (%) 93+%