Learn More
Tris-(2-methoxyphenyl)-Phosphin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11498963
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11498963 1 g 1 Gramm
11408973 5 g 5 Gramm
11418973 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11498963 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A11096.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 4731-65-1 | C21H21O3P | 352.37 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Tris(2-methoxyphenyl)phosphin ist ein Phosphinligand, das für die Katalyse verwendet wird. Es wird als Katalysator für die allylische Substitution einfacher Alkene, Suzuki-Kopplungsreaktionen, Hydrierung von Chinolinen und anderer Additionsreaktionen verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Luftempfindlich. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4731-65-1
Summenformel C21H21O3P
Molekulargewicht (g/mol) 352.37
MDL-Nummer MFCD00014892
InChI-Schlüssel IIOSDXGZLBPOHD-UHFFFAOYSA-N
Synonym tris 2-methoxyphenyl phosphine, tris o-methoxyphenyl phosphine, tris 2-methoxyphenyl phosphane, phosphine, tris methoxyphenyl, tris-2-methoxyphenyl-phosphine, tris o-anisyl phosphine, tri-2-methoxyphenyl phosphine, pubchem19707, tri 2-methoxyphenyl phosphine, ksc286k3b
PubChem CID 78464
IUPAC-Name Tris-(2-methoxyphenyl)Phosphan
SMILES COC1=CC=CC=C1P(C2=CC=CC=C2OC)C3=CC=CC=C3OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tris (2-methoxyphenyl)phosphine
Schmelzpunkt 196°C to 204°C
Menge 1 g
Beilstein 2776186
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 352.37
Reinheit (%) 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tris(2-methoxyphenyl)phosphine
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Tris(2-methoxyphenyl)phosphine