Learn More
Tris-(2-Carboxyethyl)phosphinhydrochlorid, 95 %, 0.5 m Lösg. in Wasser, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 15449365
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mL
25 mL
100 mL
Unit Size:
100 Milliliter
25 Milliliter
5 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Unit Size
15449365 100 mL 100 Milliliter
15429365 5 mL 5 Milliliter
15439365 25 mL 25 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 15449365 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. H51864.AE
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 51805-45-9 | C9H12O6P | 247.16 g/mol
Tris(2-carboxyethyl)phosphine hydrochloride is widely used as a reducing agent to reduce disulfide bonds in proteins and trans-4,5-dihydroxy-1,2-dithiane. It is involved in the reduction of sulfoxides, sulfonyl chlorides, N-oxides and azides. It plays an important role in the tissue homogenization process for RNA isolation. It acts as a chelating agent and forms complexes with various heavy metal ions such as Zn(II), Cd(II), Pb(II), and Ni(II). Furthermore, it is useful in the labeling of cysteine residues with maleimides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Tris(2-carboxyethyl)phosphin-Hydrochlorid wird häufig als Reduktionsmittel verwendet, um Disulfid-Bindungen in Proteinen und trans-4,5-dihydroxy-1,2-dithian zu reduzieren. Es ist an der Reduktion von Sulfoxiden, Sulfonylchloriden, N-Oxiden und Aziden beteiligt. Es spielt eine wichtige Rolle beim Gewebehomogenisierungsprozess für die RNA-Isolierung. Es fungiert als Chelatbildner und bildet Komplexe mit verschiedenen Schwermetallionen wie Zn(II), Cd(II), Pb(II) und Ni(II). Darüber hinaus ist es nützlich bei der Markierung von Cystein-Rückständen mit Maleimiden.
Löslichkeit
Mischbar mit Wasser und Methanol.
Hinweise
Luftempfindlich. Kühl lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 51805-45-9
Summenformel C9H12O6P
Molekulargewicht (g/mol) 247.16
MDL-Nummer MFCD00145469
InChI-Schlüssel PZBFGYYEXUXCOF-UHFFFAOYSA-K
Synonym tris 2-carboxyethyl phosphine hydrochloride, tcep hcl, tcep hydrochloride, 3,3',3-phosphinetriyltripropanoic acid hydrochloride, tcep, unii-h49aam893k, tris carboxyethyl phosphine hydrochloride, tris-2-carboxyethyl phosphine hydrochloride, tris 2-carboxyethyl phosphine hcl, 3,3',3-phosphinetriyltripropanoicacidhydrochloride
PubChem CID 2734570
IUPAC-Name 3-[bis(2-carboxylatoethyl)phosphanyl]propanoate
SMILES [O-]C(=O)CCP(CCC([O-])=O)CCC([O-])=O
Specifications
Chemischer Name oder Material Tris(2-carboxyethyl)phosphine hydrochloride
Strukturformel (HO2CCH2CH2)3P·HCl
Menge 100 mL
UN-Nummer UN3265
Löslichkeitsinformationen Miscible with water and methanol.
Formelmasse 286.65
Reinheit (%) 95%
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0,5 M lösl. in Wasser
compliance-icons
Product Identifier
  • Tris(2-carboxyethyl)phosphine hydrochloride 0.5M aqueous solution
Signal Word
  • Gefahr
Hazard Category
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Hazard Statement
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Precautionary Statement
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Tris(2-carboxyethyl)phosphonium chloride