Learn More
Tris(2-Butoxyethyl) Phosphat, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10337380 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
5 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10337380 5 g Glasflasche 5 Gramm
10503711 100 g Glasflasche 100 Gramm
10066283 500 g Glasflasche 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10337380 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 157240050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 78-51-3 | C18H39O7P | 398.48 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 78-51-3
Summenformel C18H39O7P
Molekulargewicht (g/mol) 398.48
MDL-Nummer MFCD00009456
InChI-Schlüssel WTLBZVNBAKMVDP-UHFFFAOYSA-N
Synonym tris 2-butoxyethyl phosphate, tbep, phosflex t-bep, tris butoxyethyl phosphate, tributoxyethyl phosphate, tri butoxyethyl phosphate, kronitex kp-140, tributyl cellosolve phosphate, ethanol, 2-butoxy-, phosphate 3:1, tri 2-butoxyethyl phosphate
PubChem CID 6540
ChEBI CHEBI:35038
IUPAC-Name Tris(2-butoxyethyl)phosphat
SMILES CCCCOCCOP(=O)(OCCOCCCC)OCCOCCCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tris(2-butoxyethyl) phosphate
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.0000g/mL
Siedepunkt 215°C to 228°C (4.0 mmHg)
Flammpunkt 132°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 94% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel [CH3(CH2)3OCH2CH2O]3P(O)
Brechungsindex 1.4370 to 1.439
Menge 5 g
Relative Dichte 1
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 1.3g/L (20°C)
Formelmasse 398.47
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Flüssigkeit