Learn More
Tris-(2-aminoethyl)amin, 97 %
Artikelnummer. 11490437
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
500 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11490437 500 g 500 Gramm
11403900 5 g 5 Gramm
11470437 25 g 25 Gramm
11480437 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11490437 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B21789.36
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 4097-89-6 | C6H18N4 | 146,238 g/mol
Tris(2-aminoethyl)amin ist ein vierzähniger Chelatligand und bildet stabile Komplexe mit Übergangsmetallen. Es wird auch als Kohlenstoffdioxid-Absorptionsmittel verwendet. Darüber hinaus fungiert es als Reagenz für die Spaltung der Fluorenylmethyloxycarbonylgruppe (Fmoc) in der Peptidsynthese. Es reagiert mit Arylisocyanaten und Isothiocyanaten, um Tris-Harnstoff und -Thioharnstoff-Derivate zu geben.
Das Thermo Scientific Chemicals Das Markenprodukt war ursprünglich Teil von Alfa Aesar Produktportfolio. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Das Original Alfa Aesar Der Produkt-/Artikelcode oder die SKU-Referenz hat sich im Rahmen der Markenumstellung nicht geändert. Thermo Scientific Chemicals Die
Anwendungen
Tris(2-aminoethyl)amin ist ein Tetradentat-Chelatligand und bildet stabile Komplexe mit Übergangsmetallen. Es wird auch als Kohlenstoffdioxid-Absorptionsmittel verwendet. Darüber hinaus fungiert es als Reagenz für die Spaltung der Fluorenylmethyloxycarbonylgruppe (Fmoc) in der Peptidsynthese. Es reagiert mit Arylisocyanaten und Isothiocyanaten zu den Derivaten Tris-Harnstoff und Tris-Thioharnstoff.
Löslichkeit
Mischbar mit Wasser.
Hinweise
Luftempfindlich und hygroskopisch. Kühl lagern. Nicht kompatibel mit starken Säuren und starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4097-89-6
Summenformel C6H18N4
MDL-Nummer MFCD00008177
InChI-Schlüssel MBYLVOKEDDQJDY-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 77731
ChEBI CHEBI:30631
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tris(2-aminoethyl)amine
Dichte 0.978
pH 11.9
Siedepunkt 102°C (0.05 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Geruch Amine-like
Strukturformel N(CH2CH2NH2)3
Brechungsindex 1.4969
Menge 500 g
UN-Nummer UN2922
Beilstein 1739626
Empfindlichkeit Air sensitive; Hygroscopic
Synonym tris 2-aminoethyl amine, tren, taea, 2,2',2-triaminotriethylamine, 1,2-ethanediamine, n,n-bis 2-aminoethyl, tri 2-aminoethyl amine, tren hp, tris aminoethyl amine, nitrilotris ethylamine, n,n-bis 2-aminoethyl ethane-1,2-diamine
Löslichkeitsinformationen Miscible with water.
SMILES C(CN(CCN)CCN)N
IUPAC-Name N',N'-Bis(2-aminoethyl)ethan-1,2-diamin
Molekulargewicht (g/mol) 146.238
Formelmasse 146.24
Reinheit (%) 97%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tris(2-aminoethyl)amine
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 2
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H310-Lebensgefahr bei Hautkontakt.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H370-Schädigt die Organe.
  • EUH071-Wirkt ätzend auf die Atemwege.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Tris(2-aminoethyl)amine
RUO– Nur für Forschungszwecke