Learn More
Tris-(2-aminoethyl)amin, 97 %
Beschreibung
Tris(2-aminoethyl)amin ist ein vierzähniger Chelatligand und bildet stabile Komplexe mit Übergangsmetallen. Es wird auch als Kohlenstoffdioxid-Absorptionsmittel verwendet. Darüber hinaus fungiert es als Reagenz für die Spaltung der Fluorenylmethyloxycarbonylgruppe (Fmoc) in der Peptidsynthese. Es reagiert mit Arylisocyanaten und Isothiocyanaten, um Tris-Harnstoff und -Thioharnstoff-Derivate zu geben.
Das Thermo Scientific Chemicals Das Markenprodukt war ursprünglich Teil von Alfa Aesar Produktportfolio. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Das Original Alfa Aesar Der Produkt-/Artikelcode oder die SKU-Referenz hat sich im Rahmen der Markenumstellung nicht geändert. Thermo Scientific Chemicals Die
Tris(2-aminoethyl)amin ist ein Tetradentat-Chelatligand und bildet stabile Komplexe mit Übergangsmetallen. Es wird auch als Kohlenstoffdioxid-Absorptionsmittel verwendet. Darüber hinaus fungiert es als Reagenz für die Spaltung der Fluorenylmethyloxycarbonylgruppe (Fmoc) in der Peptidsynthese. Es reagiert mit Arylisocyanaten und Isothiocyanaten zu den Derivaten Tris-Harnstoff und Tris-Thioharnstoff.
Löslichkeit
Mischbar mit Wasser.
Hinweise
Luftempfindlich und hygroskopisch. Kühl lagern. Nicht kompatibel mit starken Säuren und starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Tris(2-aminoethyl)amine |
| Dichte | 0.978 |
| pH | 11.9 |
| Siedepunkt | 102°C (0.05 mmHg) |
| Flammpunkt | >110°C |
| Geruch | Amine-like |
| Strukturformel | N(CH2CH2NH2)3 |
| Brechungsindex | 1.4969 |
| Menge | 5 g |
| UN-Nummer | UN2922 |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- Tris(2-aminoethyl)amine
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 2
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition Kategorie 1
- H301-Giftig bei Verschlucken.
- H310-Lebensgefahr bei Hautkontakt.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H370-Schädigt die Organe.
- EUH071-Wirkt ätzend auf die Atemwege.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
- MIXTURE LIST-Contain: Tris(2-aminoethyl)am
RUO– Nur für Forschungszwecke