Learn More
Tris-(2,3-dibrompropyl)-isocyanurat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15406528
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15406528 500 g 500 Gramm
15496518 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15406528 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H60056.36
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 52434-90-9 | Molecular Formula: C12H15Br6N3O3 | Molecular Weight: 728.694 g/mol
Tris(2,3-dibromopropyl) isocyanurate is a non degradable heterocyclic hexabrominated flame retardant. It inhibited the expression of psaA and psbC that led to the decrease of Nannochloropsis sp.s growth biomass.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Tris(2,3-Dibrompropyl)isocyanurat ist ein nicht abbaubares, heterocyclisches, hexabromiertes, schwer entflammbares Material. Inhibiert die Expression von psaA und psbC, die zu der Abnahme der Wachstumsbiomasse von Nannochloropsis sp.′s führte.
Löslichkeit
Löslich in Chloroform.
Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Von Hitze und Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 52434-90-9
Summenformel C12H15Br6N3O3
Molekulargewicht (g/mol) 728.694
MDL-Nummer MFCD00010290
InChI-Schlüssel NZUPFZNVGSWLQC-UHFFFAOYSA-N
Synonym tris 2,3-dibromopropyl isocyanurate, 1,3,5-tris 2,3-dibromopropyl-1,3,5-triazinane-2,4,6-trione, hexahydro-1,3,5-tris 2,3-dibromopropyl-1,3,5-triazine-2,4,6-trione, 1,3,5-triazine-2,4,6 1h,3h,5h-trione, 1,3,5-tris 2,3-dibromopropyl, 1,3,5-tris 2,3-dibromopropyl-1,3,5-triazine-2,4,6 1h,3h,5h-trione, isocyanuric acid tris 2,3-dibromopropyl ester, 1,3,5-tris 2,3-dibromopropyl-s-triazine-2,4,6-trione, acmc-1apwt, tri 2,3-dibromopropyl isocyanate
PubChem CID 103634
IUPAC-Name 1,3,5-Tris(2,3-Dibrompropyl)-1,3,5-Triazinan-2,4,6-Trion
SMILES C(C(CBr)Br)N1C(=O)N(C(=O)N(C1=O)CC(CBr)Br)CC(CBr)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tris(2,3-dibromopropyl) isocyanurate
Menge 500 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in chloroform.
Formelmasse 728.69
Reinheit (%) 97%