Learn More
Tris(2,2,6,6-Tetramethyl-3,5-Heptandionato)terbium(III), 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11376249
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11376249 5 g 5 Gramm
11366249 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11376249 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 044842.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 16-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 15492-51-0 | Molecular Formula: C33H57O6Tb | Molecular Weight: 708.74 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 15492-51-0
Summenformel C33H57O6Tb
Molekulargewicht (g/mol) 708.74
MDL-Nummer MFCD00064752
InChI-Schlüssel DIIXZXQKWUIOAN-UHFFFAOYSA-N
Synonym tb tmhd 3, terbium iii tris 2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionate
PubChem CID 133109942
SMILES [Tb+3].CC(C)(C)C(=O)[CH-]C(=O)C(C)(C)C.CC(C)(C)C(=O)[CH-]C(=O)C(C)(C)C.CC(C)(C)C(=O)[CH-]C(=O)C(C)(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tris (2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato)terbium (III)
Schmelzpunkt 155°C to 156°C
Menge 5 g
IUPAC-Name terbium(3+) tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-dioxoheptan-4-ide)
Formelmasse 708.74
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form granular
RUO– Nur für Forschungszwecke