Learn More
Tris(2,2,6,6-Tetramethyl-3,5-Heptandionato)terbium(III), 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11366249
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11366249 1 g 1 Gramm
11376249 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11366249 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 044842.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 15492-51-0
Summenformel C33H57O6Tb
Molekulargewicht (g/mol) 708.74
MDL-Nummer MFCD00064752
InChI-Schlüssel DIIXZXQKWUIOAN-UHFFFAOYSA-N
Synonym tb tmhd 3, terbium iii tris 2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionate
PubChem CID 133109942
SMILES [Tb+3].CC(C)(C)C(=O)[CH-]C(=O)C(C)(C)C.CC(C)(C)C(=O)[CH-]C(=O)C(C)(C)C.CC(C)(C)C(=O)[CH-]C(=O)C(C)(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tris (2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato)terbium (III)
Schmelzpunkt 155°C to 156°C
Menge 1 g
IUPAC-Name Terbium(3+)-tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-dioxoheptan-4-id)
Formelmasse 708.74
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form granular
RUO– Nur für Forschungszwecke