Learn More
Tris-(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptandionato)scandium-(III), 95+ %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11335617
Click to view available options
Menge:
0.5 g
2 g
Packungsgröße:
0.50 Gramm
2 Gramm
Artikelnummer. 11335617
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 042787.04
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Zwischenprodukt für Scandiumoxid-Keramik
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 15492-49-6
Summenformel C33H57O6Sc
Molekulargewicht (g/mol) 594.769
MDL-Nummer MFCD00169875
InChI-Schlüssel SIPNKDOCYGGAQY-LWTKGLMZSA-K
Synonym scandium iii 2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionate, tris 2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato scandium, 4z-5-bis 3z-2,2,6,6-tetramethyl-5-oxohept-3-en-3-yl oxy scandio oxy-2,2,6,6-tetramethylhept-4-en-3-one, scandium iii tris 2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionate hydrate trace metals basis, tris 2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato scandium iii-sc reo sc tmhd 3
PubChem CID 134068149
IUPAC-Name Scandium(3 +);(Z)-2,2,6,6-Tetramethyl-5-Oxohept-3-en-3-olate
SMILES CC(C)(C)C(=CC(=O)C(C)(C)C)[O-].CC(C)(C)C(=CC(=O)C(C)(C)C)[O-].CC(C)(C)C(=CC(=O)C(C)(C)C)[O-].[Sc+3]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tris (2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato)scandium (III)
Schmelzpunkt 150°C to 152°C
Farbe Weiß
Siedepunkt 275°C (decomposition)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Menge 2 g
Empfindlichkeit Hygroscopic
Löslichkeitsinformationen Soluble in ethyl acetate
Formelmasse 594.77
Reinheit (%) ≥95%
Physikalische Form Pulver