Learn More
Tris(2,2,6,6-Tetramethyl-3,5-Heptandionato)praseodym(III), 99 %, Thermo Scientific™
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Tris (2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato)praseodymium (III) |
| Schmelzpunkt | 219°C to 221°C |
| Menge | 1 g |
| Formelmasse | 690.72 |
| Reinheit (%) | 99% |