Learn More
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptandionato)lanthan(III), 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11327928
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11327928 1 g 1 Gramm
11317928 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11327928 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 036465.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 24-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 14319-13-2 | C33H60LaO6 | 691.742 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 14319-13-2
Summenformel C33H60LaO6
Molekulargewicht (g/mol) 691.742
MDL-Nummer MFCD00010466
InChI-Schlüssel VTNJXVDFRGBYJC-LWTKGLMZSA-N
Synonym Lanthanum(III)-DPM; La(TMHD)3
PubChem CID 72376397
IUPAC-Name (Z)-5 -Hydroxy-2,2,6,6 -Tetramethylhept-4 -en-3-on;Lanthan
SMILES CC(C)(C)C(=CC(=O)C(C)(C)C)O.CC(C)(C)C(=CC(=O)C(C)(C)C)O.CC(C)(C)C(=CC(=O)C(C)(C)C)O.[La]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato)lanthanum(III)
Schmelzpunkt 240°C
Siedepunkt 370°C (decomposition)
Menge 1 g
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Formelmasse 688.72
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver