Learn More
Tris(2,2,6,6-Tetramethyl-3,5-Heptandionato)dysprosium(III), 98 %, Thermo Scientific™
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato)dysprosium(III) |
| Schmelzpunkt | 182°C to 183°C |
| Menge | 0.5 g |
| Empfindlichkeit | Hygroscopic |
| Formelmasse | 712.32 |
| Reinheit (%) | 98% |
| Physikalische Form | Pulver |