Learn More
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptandionato)Wismut(III), 99.9 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11329567
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11329567 5 g 5 Gramm
11309567 250 mg 250 Milligramm
11319567 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11329567 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 041202.06
 Eingeschränkter Artikel
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 142617-53-6 | C33H57BiO6 | 758.793 g/mol
Used as pharamaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 142617-53-6
Summenformel C33H57BiO6
Molekulargewicht (g/mol) 758.793
MDL-Nummer MFCD00064763
InChI-Schlüssel ZNHBPQSSVCRFST-LWTKGLMZSA-K
Synonym tris 2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato bismuth iii, bismuth iii tetramethylheptanedionate, 4z-5-bis 3z-2,2,6,6-tetramethyl-5-oxohept-3-en-3-yl oxy bismuthanyl oxy-2,2,6,6-tetramethylhept-4-en-3-one
PubChem CID 16717622
IUPAC-Name (Z)-5 -bis[(Z)-2,2,6,6 -Tetramethyl-5 -Oxohept-3 -en-3-yl]oxy]bismuthanyloxy-2,2,6,6 -Tetramethylhept-4 -en-3-on
SMILES CC(C)(C)C(=CC(=O)C(C)(C)C)O[Bi](OC(=CC(=O)C(C)(C)C)C(C)(C)C)OC(=CC(=O)C(C)(C)C)C(C)(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato)bismuth(III)
Schmelzpunkt 114°C to 116°C
Farbe Weiß bis braun
Siedepunkt 150°C (0.05 mmHg)
Menge 5 g
Empfindlichkeit Air and moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 758.79
Reinheit (%) 99.9%
Physikalische Form Kristallin