Learn More
Thermo Scientific Chemicals TRIS, 1.0 M-Pufferlösung, pH 8.5, 0.2 Micron gefiltert Artikelnummer.: 15440167
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific Chemicals TRIS, 1.0 M-Pufferlösung, pH 8.5, 0.2 Micron gefiltert
Artikelnummer. 15440167
500 mL
Click to view available options
Menge:
500 mL
Artikelnummer. 15440167
Marke: Thermo Scientific Chemicals J61038.AP
Sichern Sie Ihren Fortschritt
Aktionscode 24108 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen befindet möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
TRIS,1.0 M-Pufferlösung, pH 8.5, wird als Puffer zur Stabilisierung und Lagerung von Nukleinsäuren und Proteinen verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser und organischen Lösungsmitteln.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter dicht verschlossen lassen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material TRIS
Namenshinweis 0.2 micron filtered
CAS 77-86-1
Konzentration 1,0 M Pufferlösung
pH 8.5
Physikalische Form Flüssigkeit
Menge 500 mL
Summenformel C4H11NO3
Geruch Geruchsneutral
MDL-Nummer MFCD00004679
Löslichkeitsinformationen Soluble in water and organic solvents.
InChI-Schlüssel LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
SMILES C(C(CO)(CO)N)O
IUPAC-Name 2-Amino-2-(Hydroxymethyl)Propan-1,3-Diol
Molekulargewicht (g/mol) 121.136
PubChem CID 6503
ChEBI CHEBI:9754
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerN14L561 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/02/2025 Catalog NumberJ61038.AP
ChargennummerX28K520 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/11/2024 Catalog NumberJ61038.AP
ChargennummerW21K516 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/09/2024 Catalog NumberJ61038.AP
ChargennummerS17K510 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/07/2024 Catalog NumberJ61038.AP
ChargennummerQ11K538 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/05/2024 Catalog NumberJ61038.AP
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals TRIS, 1.0 M-Pufferlösung, pH 8.5, 0.2 Micron gefiltert >