Learn More
Thermo Scientific Chemicals TRIS, 1.0 M Pufferlösung, pH 7.4
Artikelnummer. 15413019
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 L
Packungsgröße:
1 Liter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15413019 1 L 1 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15413019 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. J60202.K2
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    98.27 CHF
    82.65 CHF / 1 Liter
    Sparen 15.62 CHF
    15% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen befindet möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Tris wird zur pH-Einstellung in vitro und in vivo in Körperflüssigkeiten sowie in Puffersystemen für Elektrophoreseanwendungen verwendet. Tris wird zudem in Assays verwendet, um Aktivität und Kinetik der Enzyme zu untersuchen, die die SUMOylierung katalysieren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material TRIS buffer soln.
CAS 77-86-1
Konzentration 1,0 M Pufferlösung
pH 7.4
Physikalische Form Flüssigkeit
Menge 1 L
Summenformel C4H11NO3
Geruch Geruchsneutral
MDL-Nummer MFCD00004679
Löslichkeitsinformationen Fully miscible with water. Soluble in dimethyl sulfoxide and methanol.
InChI-Schlüssel LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
SMILES C(C(CO)(CO)N)O
IUPAC-Name 2-Amino-2-(Hydroxymethyl)Propan-1,3-Diol
Molekulargewicht (g/mol) 121.136
PubChem CID 6503
ChEBI CHEBI:9754