Learn More
Thermo Scientific Chemicals Triptolid
Artikelnummer. 17211282 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
Artikelnummer. 17211282
Marke: Thermo Scientific Chemicals 466841000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 38748-32-2 | C20H24O6, C20H24O6 | 360.41 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 38748-32-2
Summenformel C20H24O6S
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Triptolid
Menge 100 mg
Löslichkeit Löslichkeit in wässriger Lösung: .. Andere Löslichkeiten: Löslich in DMSO, Ethanol
Schmelzpunkt 226,0°bis 227,0 °C
Formelmasse 360,41
MDL-Nummer MFCD00210565
InChI-Schlüssel DFBIRQPKNDILPW-CIVMWXNOSA-N
SMILES [H][C@@]12C[C@@H]3O[C@@]33[C@H](O)[C@]4(O[C@H]4[C@@H]4O[C@]34[C@@]1(C)CCC1=C2COC1=O)C(C)C
IUPAC-Name (1S,2S,4S,5S,7R,8R,9S,11S,13S)-8-hydroxy-1-methyl-7-(propan-2-yl)-3,6,10,16-tetraoxaheptacyclo[11.7.0.0²,⁴.0²,⁹.0⁵,⁷.0⁹,¹¹.0¹⁴,¹⁸]icos-14(18)-en-17-one
Molekulargewicht (g/mol) 360.41