missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tripterin, MedChemExpress

Artikelnummer. 16405538
Encompass
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
16405538 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16405538 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY1306710mg
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 15-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress Tripterin (Celastrol) is a proteasome inhibitor which potently and preferentially inhibits the chymotrypsin-like activity of a purified 20S proteasome with IC50 of 2.5 μM.

Tripterin (Celastrol) is a proteasome inhibitor which potently and preferentially inhibits the chymotrypsin-like activity of a purified 20S proteasome with IC50 of 2.5 μM.

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Tripterin
Physikalische Form Solid
CAS 34157-83-0
Farbe Orange
Menge 10 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C29H38O4
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation
Synonym Celastrol
Löslichkeitsinformationen DMSO : 33.33 mg/mL (73.97 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble)
SMILES OC1=C(C2=CC=C3[C@](C)([C@]4(CC[C@]3(C2=CC1=O)C)C)CC[C@@]5(C)CC[C@@](C(O)=O)(C[C@]54[H])C)C
Molekulargewicht (g/mol) 450.61
Formelmasse 450.61
Reinheit (%) 95.0%
Güte Research
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.