Learn More
Tripotassiumphosphat-Monohydrat, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Tripotassium Phosphate Monohydrate |
| CAS | 27176-10-9 |
| Menge | 2.5 g |
| Summenformel | K3O4P . H2O |
| InChI-Formel | InChI=1S/3K.H3O4P.H2O/c;;;1-5(2,3)4;/h;;;(H3,1,2,3,4);1H2/q3*+1;;/p-3 |
| SMILES | O.[K+].[K+].[K+].[O-]P(=O)([O-])[O-] |
| IUPAC-Name | Trikalium; Phosphat; Hydrat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 230.28 |
| Formelmasse | 229.8551 |