Learn More
Juchheim Laborgeraete™ Stativklemme
Artikelnummer. p-7229360
Click to view available options
Größe:
Spanne von 40 mm
Spanne von 60 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10398421
Marke: Juchheim Laborgeraete™ 04710 18/8
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Robuste Stativklemme aus Edelstahl mit einer max. Spannweite von 40 oder 60 mm.
  • Vielseitig im Labor einsetzbar
  • Mit temperaturbeständiger Korkeinlage auf den Spannflächen
  • Spannweite: 40 mm oder 60 mm
  • Stieldurchmesser: 12 mm
  • Gewicht: ca. 175 g
  • 100 % Hergestellt in Deutschland
Spezifikation
Material Stainless Steel (304)
Größe Spanne von 40 mm