Learn More
Juchheim Laborgeraete™ Stativklemme
Artikelnummer. 10358471
Click to view available options
Größe:
Spanne von 40 mm
Spanne von 60 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10358471
Marke: Juchheim Laborgeraete™ 04720 18/8
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Robuste Stativklemme aus Edelstahl mit einer max. Spannweite von 40 oder 60 mm.
  • Vielseitig im Labor einsetzbar
  • Mit temperaturbeständiger Korkeinlage auf den Spannflächen
  • Spannweite: 40 mm oder 60 mm
  • Stieldurchmesser: 12 mm
  • Gewicht: ca. 175 g
  • 100 % Hergestellt in Deutschland
Spezifikation
Material Stainless Steel (304)
Größe Spanne von 60 mm