Learn More
Thermo Scientific™ Dreifach verpackte sterile Packung mit Trypton-Soja-Agar, VHP-Anzeige, Lecithin, Polysorbat 80, Natriumthiosulfat und L-Histidin
Artikelnummer. 15476030
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100/Pckg.
Format:
55 mm-Kontaktplatte
90mm-Einzelplatte
Medientyp:
Trypton-Soja-Agar
Herstellungsort:
Deutschland
Packungsgröße:
100 Packungen
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Format Medientyp Herstellungsort Packungsgröße
15476030 100/Pckg. 55 mm-Kontaktplatte Trypton-Soja-Agar Deutschland 100 Packungen
15436030 100/Pckg. 90mm-Einzelplatte Trypton-Soja-Agar Deutschland 100 Packungen
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15476030 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. PO5511D
Sparen Sie bis zu 60% auf Mikrobiologie
Verwenden Sie den Aktionscode 28004
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Mit Thermo Scientific™ dreifach verpackten Platten für passive und aktive Luftprobenahmen können Sie Ihre am stärksten regulierten Umgebungen überwachen.
Die Thermo Scientific™ dreifach verpackte sterile Packung mit Trypton-Soja-Agarplatten, VHP-Anzeige, Lecithin, Polysorbat 80, Natriumthiosulfat und L-Histidin bietet höhere Sicherheit für Reinräume.
Mit den Platten mit VPH-Expositionsanzeige (Vapour-phase Hydrogen Peroxide, verdampftes Wasserstoffperoxid) erzielen Sie zuverlässige Ergebnisse und gewährleisten eine optimale Medienergiebigkeit. Die Anzeige dient zur Bestätigung der Integrität von Verpackungsmaterial und Versiegelung während der VHP-Exposition.
Drei Schutzschichten minimieren das Kontaminationsrisiko:
  • Erste Schicht: Patch zur Feuchtigkeitsregulierung
  • Zweite Schicht: VHP-Barriere mit immobilisiertem Trockenmittelbeutel
  • Dritte Schicht: Staubschutz
  • Die Integration von neuartigen Elementen erlaubt die Passage und Absorption von übermäßiger Feuchtigkeit und verbessert damit die Feuchtigkeitsregulierung.
  • Platten mit längerer Haltbarkeit und besserer Lagerung bei Raumtemperatur bieten eine kostengünstige Lösung, indem die Validierung neuer Chargen und Kühlungskosten minimiert werden.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Elfenbeinfarben, transparent
Inhalt und Lagerung 2 bis 25 °C
Format 55 mm-Kontaktplatte
Herstellungsort Deutschland
Medientyp Trypton-Soja-Agar
Produkttyp Agar
Füllgewicht 13.0 g ± 0.5 g
Verpackungsart Dreifach verpackt - bestrahlt
Menge 100/Pckg.