Learn More
Thermo Scientific™ Dreifach verpackte sterile Packung mit Trypton-Soja-Agar und VHP-Anzeige, Inhibitor und 2D-Barcode mit Neutralisatoren
Beschreibung
Die Thermo Scientific™ sterile dreifach verpackte Packung mit Trypton-Soja-Agarplatten, VHP-Anzeige, Lecithin, Polysorbat 80, Natriumthiosulfat, L-Histidin und 2D-Barcode bietet höhere Sicherheit für Reinräume.
Mit den Platten mit VPH-Expositionsanzeige (Vapour-phase Hydrogen Peroxide, verdampftes Wasserstoffperoxid) erzielen Sie zuverlässige Ergebnisse und gewährleisten ein optimales Medienwachstum. Die Anzeige dient zur Bestätigung der Integrität von Verpackungsmaterial und Versiegelung während der VHP-Exposition.
Drei Schutzschichten minimieren das Kontaminationsrisiko:
- Erste Schicht: Patch zur Feuchtigkeitsregulierung
- Zweite Schicht: VHP-Barriere mit immobilisiertem Trockenmittelbeutel
- Dritte Schicht: Staubschutz
- Im praktischen 100er-Pack erhältlich, das sicher versiegelt wird
Die Integration von neuartigen Elementen erlaubt die Passage und Absorption von übermäßiger Feuchtigkeit und verbessert damit die Feuchtigkeitsregulierung.
Platten mit längerer Haltbarkeit und besserer Lagerung bei Raumtemperatur bieten eine kostengünstige Lösung, indem die Validierung neuer Chargen und Kühlungskosten minimiert werden.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen auf Anfrage.
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Elfenbeinfarben, transparent |
| Beschreibung | Thermo Scientific™ Sterile dreifach verpackte Sedimentationsplatte mit Trypton-Soja-Agar und VHP-Anzeige |
| Format | 85 mm-Platte |
| Produkttyp | Mikrobiologische Medien |
| Füllgewicht | 25 Gramm (+/- 0,5) |
| Verpackungsart | Keine Innenverpackung aus Pappe, dreifach verpackt, bestrahlt, mit VHP-Barriereverpackung |
| Menge | 100/Packung |