missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Dreifach verpackte sterile Packung Sabouraud-Dextrose-Agar mit VHP-Anzeige

Mit Thermo Scientific™ dreifach verpackten und bestrahlten Platten für passive und aktive Luftprobenahmen können Sie Ihre am stärksten regulierten Umgebungen überwachen.

Marke:  Thermo Scientific™ PO5502B

Additional Details : Gewicht : 2.50000kg

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 15446030

  • 311.72 CHF / 100 Packungen


Verfügbar ab
28-08-2020
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

Mit den Platten mit VPH-Expositionsanzeige (Vapour-phase Hydrogen Peroxide, verdampftes Wasserstoffperoxid) erzielen Sie zuverlässige Ergebnisse und gewährleisten eine optimale Medienergiebigkeit. Die Anzeige dient zur Bestätigung der Integrität von Verpackungsmaterial und Versiegelung während der VHP-Exposition.

Drei Schutzschichten minimieren das Kontaminationsrisiko:
  • Erste Schicht: Patch zur Feuchtigkeitsregulierung
  • Zweite Schicht: VHP-Barriere mit immobilisiertem Trockenmittelbeutel
  • Dritte Schicht: Staubschutz
Die Integration von neuartigen Elementen erlaubt die Passage und Absorption von übermäßiger Feuchtigkeit und verbessert damit die Feuchtigkeitsregulierung.

Platten mit längerer Haltbarkeit und besserer Lagerung bei Raumtemperatur bieten eine kostengünstige Lösung, wodurch die Validierung neuer Chargen und Kühlungskosten minimiert werden.

Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Spezifikation

Spezifikation

90mm Monoplate
Germany
12 Weeks
Triple Wrap Sterile Pack w/VHP Indicator Sabouraud Dextrose Agar
2° to 25°C
100/Pk.
Triple Wrapped - Irradiated
Ivory, transparent
25.0g ± 0.5g
Agar
Videos
Dokumentation