Learn More
Triphenylzinnhydroxid, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Triphenyltin hydroxide |
| Schmelzpunkt | 122°C to 124°C |
| Farbe | Weiß |
| Strukturformel | (C6H5)3SnOH |
| Menge | 100 g |
| UN-Nummer | UN3146 |
| Merck Index | 14,9745 |
| Löslichkeitsinformationen | Slightly soluble in alcohol, toluene |
| Formelmasse | 367.01 |
| Physikalische Form | Pulver |