Learn More
Triphenylzinnfluorid, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11314527
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
Artikelnummer. 11314527
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 039600.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 379-52-2 | C18H17FSn | 371.04 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 379-52-2
Summenformel C18H17FSn
Molekulargewicht (g/mol) 371.04
MDL-Nummer MFCD00015356
InChI-Schlüssel SZNZEEYJVCQHCQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym triphenyltin fluoride, fentin fluoride, stannane, fluorotriphenyl, biomet 204, tin, fluorotriphenyl, caswell no. 896h, unii-1yp2l952md, fluoro triphenyl stannane, epa pesticide chemical code 083602, triphenylzinnfluorid
PubChem CID 9786
IUPAC-Name Fluor(triphenyl)stannan
SMILES F.C1=CC=C(C=C1)[SnH](C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Triphenyltin fluoride
Schmelzpunkt >281°C
Menge 5 g
UN-Nummer UN3146
Formelmasse 368.99
Physikalische Form Pulver