Learn More
Triphenylsilan, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11414693
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 11414693
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A11605.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Edge
CAS: 789-25-3 | C18H15Si | 259.403 g/mol
Triphenylsilane acts as a reactant or reagent for catalytic hydrogen deuterium exchange reactions of silanes, to be oxidized by carbon nanotube-gold nanohybrids, for hydrolysis by ruthenium complexes, for hydrosilylation to produce enolsilanes, for synthesis of bromosilanes, for ozone oxidation of silyl-alkenes for synthesis of α-O-silylated acyloin derivatives. It is used to synthesize hydrido silyl and bis(silyl) bis(imidazolinylidene) nickel complexes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Triphenylsilan wirkt als Reaktionspartner oder Reagenz für katalytische Wasserstoff-Deuterium-Austauschreaktionen von Silanen, die durch Kohlenstoff-Nanoröhrchen-Gold-Nanohybride oxidiert werden sollen, für die Hydrolyse durch Rutheniumkomplexe, für die Hydrosilylierung zur Herstellung von Enosilanen, für die Synthese von Bromsilanen, für die Ozonoxidation von Silylalkenen zur Synthese von α-O-silylierten Acyloin-Derivaten. Es wird zur Synthese von Hydridosilyl- und Bis(silyl)-bis(imidazolinyliden)-Nickelkomplexe verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Methanol. Es zersetzt sich in Wasser.
Hinweise
Luftempfindlich. Nicht kompatibel mit Luft und Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 789-25-3
Summenformel C18H15Si
Molekulargewicht (g/mol) 259.403
MDL-Nummer MFCD00003003
InChI-Schlüssel BZLZKLMROPIZSR-UHFFFAOYSA-N
Synonym triphenylsilane, benzene, 1,1',1-silylidynetris, triphenylsilyl, tri phenyl silicon, triphenylsilyl radical, triphenylsilane 5g, 1,1 inverted exclamation marka,1 inverted exclamation marka inverted exclamation marka-silylidynetrisbenzene; nsc 12565; triphenylhydrosilane
PubChem CID 6327682
IUPAC-Name Triphenylsilizium
SMILES C1=CC=C(C=C1)[Si](C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3
Spezifikation
Siedepunkt 159°C to 163°C (3mmHg)
Chemischer Name oder Material Triphenylsilane
Schmelzpunkt 42°C to 44°C
Menge 10 g
Beilstein 978182
Flammpunkt 76°C (169°F)
Löslichkeitsinformationen Soluble in methanol. Decomposes in water.
Formelmasse 260.41
Reinheit (%) 99%
Empfindlichkeit Moisture sensitive
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Triphenylsilane
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Triphenylsilane