Learn More
(Triphenylphosphoranyliden)acetonitril 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10795863 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10795863 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10795863 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 371570050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (Triphenylphosphoranylidene)acetonitrile
CAS 16640-68-9
Schmelzpunkt 189.0°C to 198.0°C
Prozentgehaltsbereich 95% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C20H16NP
Strukturformel (C6H5)3P=CHCN
MDL-Nummer MFCD00567633
Menge 5 g
Synonym triphenylphosphoranylidene acetonitrile, 2-triphenylphosphoranylidene acetonitrile, acetonitrile, triphenylphosphoranylidene, 2-(triphenyl-λ5-phosphanylidene)acetonitrile, 2-triphenyl-lambda5-phosphanylidene acetonitrile, acmc-1c6hd, ksc493a4b, cyanomethylenetriphenylphosphorane, cyanomethylene triphenylphosphorane, triphenylphosphoranylidene acetonitrile, 2-triphenylphosphoranylidene acetonitrile, acetonitrile, triphenylphosphoranylidene, 2-(triphenyl-λ5-phosphanylidene)acetonitrile, 2-triphenyl-lambda5-phosphanylidene acetonitrile, acmc-1c6hd, ksc493a4b, cyanomethylenetriphenylphosphorane, cyanomethylene triphenylphosphorane
InChI-Schlüssel APISVOVOJVZIBA-UHFFFAOYSA-N
SMILES N#CC=P(C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
IUPAC-Name 2-(triphenyl-λ⁵-phosphanylidene)acetonitrile
Molekulargewicht (g/mol) 301.33
PubChem CID 85524
Formelmasse 301.33
Reinheit (%) 96%