Learn More
Triphenylphosphoniumbromid, 99 %, ACROS Organics™
Marke: Acros Organics 269090250
Additional Details : CAS : 6399-81-1 Gewicht : 0.07500kg Transport : UN number : 3261 Chem class : 8 Pack group : III
Menge | 25g |
---|---|
Verpackung | Glasflasche |
Beschreibung
Für C-C-Bindungsformation (Olefinierung)Chemische Identifikatoren
6399-81-1 | |
343.2 | |
CMSYDJVRTHCWFP-UHFFFAOYSA-N | |
80811 | |
C1=CC=C(C=C1)P(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3.Br |
C18H16BrP | |
MFCD00035107 | |
triphenylphosphine hydrobromide, triphenylphosphonium bromide, phosphine, triphenyl-, hydrobromide, triphenylphosphane hydrobromide, triphenylphosphine bromine, pubchem13868, ph3p hbr, ph3p . hbr, unappfzuzwmopv-uhfffaoysa-n | |
triphenylphosphan;hydrobromid |
Spezifikation
Triphenylphosphonium bromide | |
Glasflasche | |
196.0°C to 199.0°C | |
99% | |
98.5% min. (Argentometry) | |
MFCD00035107 | |
triphenylphosphine hydrobromide, triphenylphosphonium bromide, phosphine, triphenyl-, hydrobromide, triphenylphosphane hydrobromide, triphenylphosphine bromine, pubchem13868, ph3p hbr, ph3p . hbr, unappfzuzwmopv-uhfffaoysa-n | |
C1=CC=C(C=C1)P(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3.Br | |
343.2 | |
343.2 | |
99% |
Authentic | |
Weiß bis Beige | |
25g | |
6399-81-1 | |
C18H16BrP | |
15,353 | |
CMSYDJVRTHCWFP-UHFFFAOYSA-N | |
triphenylphosphan;hydrobromid | |
80811 | |
Kristallines Pulver oder Stückchen |
Sicherheit und Handhabung
- Triphenylphosphonium bromide
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.