Learn More
Triphenylphosphinsulfid, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11432918
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Unit Size:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Unit Size
11432918 100 g 100 Gramm
11422918 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11432918 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A16884.22
 Eingeschränkter Artikel
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 3878-45-3 | Molecular Formula: C18H15PS | Molecular Weight: 294.35 g/mol
Triphenylphosphinsulfid umfasst auch die Umwandlung von Epoxiden in Episulfide (Thiirane) in Gegenwart von TFA derselben Stereochemie. Es fungiert als Ligand für die Pd-katalysierte Bisalkoxycarbonylierung von Olefinen.
Das Thermo Scientific Chemicals Das Markenprodukt war ursprünglich Teil von Alfa Aesar Produktportfolio. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Das Original Alfa Aesar Der Produkt-/Artikelcode oder die SKU-Referenz hat sich im Rahmen der Markenumstellung nicht geändert. Thermo Scientific Chemicals Die
Anwendungen
Triphenylphosphinsulfid umfasst auch die Umwandlung von Epoxiden in Episulfide (Thiirane) in Gegenwart von TFA derselben Stereochemie. Es fungiert als Ligand für die Pd-katalysierte Bisalkoxycarbonylierung von Olefinen.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl und trocken in einem gut abgedichteten Behälter lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 3878-45-3
Summenformel C18H15PS
Molekulargewicht (g/mol) 294.35
MDL-Nummer MFCD00004917
InChI-Schlüssel VYNGFCUGSYEOOZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym triphenylphosphine sulfide, phosphine sulfide, triphenyl, triphenylphosphine sulphide, triphenylphosphine monosulfide, triphenylphosphane sulfide, triphenylphosphino-1-thione, triphenylthioxophosphorane, triphenylphosphorus sulfide, wln: spr&r&r, triphenyl-, e5-phosphanethione
PubChem CID 19758
IUPAC-Name Triphenyl(sulfanylidene)-$l^{5 }-Phosphan
SMILES S=P(C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifications
Chemischer Name oder Material Triphenylphosphine sulfide
Schmelzpunkt 158°C to 164°C
Menge 100 g
UN-Nummer UN3464
Beilstein 645872
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 294.36
Reinheit (%) 98%
RUO– Nur für Forschungszwecke