Learn More
Triphenylphosphinoxid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11935801 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
11935801 500 g Glasflasche 500 Gramm
10447910 25 g Glasflasche 25 Gramm
10457910 100 g Glasflasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11935801 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 140435000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 791-28-6 | C18H15OP | 278.29 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 791-28-6
Summenformel C18H15OP
Molekulargewicht (g/mol) 278.29
MDL-Nummer MFCD00002080 MFCD03458802
InChI-Schlüssel FIQMHBFVRAXMOP-UHFFFAOYSA-N
Synonym triphenylphosphine oxide, phosphine oxide, triphenyl, triphenyl phosphorus oxide, triphenyl phosphine oxide, triphenylphosphane oxide, tppo, triphenylphosphineoxide, ph3po, diphenylphosphoroso benzene, triphenylphosphanoxid
PubChem CID 13097
ChEBI CHEBI:36601
IUPAC-Name diphenylphosphorylbenzol
SMILES O=P(C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Triphenylphosphine oxide
Schmelzpunkt 154.0°C to 158.0°C
Farbe Braun-rosa bis weiß
Siedepunkt >360.0°C
Flammpunkt 180°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (C6H5)3P(O)
Menge 500 g
Beilstein 16,IV,1011
Fieser 14,337; 16,368
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: slightly soluble.
Formelmasse 278.29
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristallines Pulver oder Flocken
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Triphenylphosphine oxide
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.