Learn More
Triphenylphosphinhydrobromid, TRC
Artikelnummer. 30455940
Change view
Click to view available options
Menge:
50 g
Packungsgröße:
50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30455940 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30455940 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT88650050G
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Triphenylphosphine Hydrobromide
CAS 6399-81-1
Summenformel C18H16BrP
Menge 50 g
Synonym Triphenylphosphine compd. with Hydrobromic Acid, Triphenylphosphonium bromide
InChI-Formel InChI=1S/C18H15P.BrH/c1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;/h1-15H;1H
SMILES Br.c1ccc(cc1)P(c2ccccc2)c3ccccc3
IUPAC-Name triphenylphosphan;hydrobromid
Molekulargewicht (g/mol) 343.2
Formelmasse 342.0173