Learn More
Triphenylphosphinhydrobromid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11399085
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11399085 25 g 25 Gramm
11389085 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11399085 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L14290.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 6399-81-1 | C18H16BrP | 343.20 g/mol
Triphenylphosphine hydrobromide is used as mild source of anhydrous HBr; catalyst for formation of THP ethers from tertiary alcohols; preparation of phosphonium salts.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Triphenylphosphinhydrobromid wird als milde Quelle für wasserfreies HBr verwendet; Katalysator für die Bildung von THP-Ethern aus tertiären Alkoholen; Herstellung von Phosphoniumsalzen.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6399-81-1
Summenformel C18H16BrP
Molekulargewicht (g/mol) 343.20
MDL-Nummer MFCD00035107
InChI-Schlüssel CMSYDJVRTHCWFP-UHFFFAOYSA-N
Synonym triphenylphosphine hydrobromide, triphenylphosphonium bromide, phosphine, triphenyl-, hydrobromide, triphenylphosphane hydrobromide, triphenylphosphine bromine, pubchem13868, ph3p hbr, ph3p . hbr, unappfzuzwmopv-uhfffaoysa-n
PubChem CID 80811
IUPAC-Name triphenylphosphan;hydrobromid
SMILES Br.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Triphenylphosphine hydrobromide
Schmelzpunkt ∽196°C (decomposition)
Geruch Geruchsneutral
Menge 25 g
UN-Nummer UN3261
Beilstein 3633387
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 343.21
Reinheit (%) 97%