Learn More
Triphenylphosphinhydrobromid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Triphenylphosphine hydrobromide is used as mild source of anhydrous HBr; catalyst for formation of THP ethers from tertiary alcohols; preparation of phosphonium salts.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Triphenylphosphinhydrobromid wird als milde Quelle für wasserfreies HBr verwendet; Katalysator für die Bildung von THP-Ethern aus tertiären Alkoholen; Herstellung von Phosphoniumsalzen.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Triphenylphosphine hydrobromide |
| Schmelzpunkt | ∼196°C |
| Geruch | Odorless |
| Menge | 5 g |
| UN-Nummer | UN3261 |
| Beilstein | 3633387 |
| Formelmasse | 343.21 |
| Reinheit (%) | 97% |