Learn More
Triphenylphosphin-3,3',3″ -Trisulfonsäure-Trinatriumsalz-Hydrat, techn. 85%
Artikelnummer. 11410231
Change view
Click to view available options
Menge:
0.25 g
1 g
5 g
Packungsgröße:
0.25 Gramm
1 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11410231 0.25 g 0.25 Gramm
11308338 1 g 1 Gramm
11398328 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11410231 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 039538.01
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Zur Reinigung von Edelmetallen | CAS: 335421-90-4 | C18H12Na3O9PS3 | 568,41 g/mol
Triphenylphosphin-3,3',3″ -Trisulfonsäure-Trinatriumsalz-Hydrat ist nützlich für die Herstellung wasserlöslicher Organometallkatalysatoren, die Anwendung bei der Hydroformylierung von Propen finden. Es fungiert als Lewis Base, die stärker ist als Triphenylphosphin.
Das Thermo Scientific Chemicals Das Markenprodukt war ursprünglich Teil von Alfa Aesar Produktportfolio. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Das Original Alfa Aesar Der Produkt-/Artikelcode oder die SKU-Referenz hat sich im Rahmen der Markenumstellung nicht geändert. Thermo Scientific Chemicals Die
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 335421-90-4
Summenformel C18H12Na3O9PS3
Molekulargewicht (g/mol) 568.41
MDL-Nummer MFCD00145472
InChI-Schlüssel MYAJTCUQMQREFZ-UHFFFAOYSA-K
Synonym sodium 3,3',3-phosphinetriyltribenzenesulfonate, tppts, triphenylphosphine-3,3',3-trisulfonic acid trisodium salt, tris 3-sulfophenyl phosphine trisodium salt, trisodium 3,3',3-phosphinetriyltris benzene-1-sulphonate, trisodium 3-bis 3-sulfonatophenyl phosphanylbenzenesulfonate, tri m-sulfophenyl phosphine, sodium salt, benzenesulfonic acid, 3,3',3-phosphinidynetris-, trisodium salt, triphenylphosphine-3,3 ,3-trisulfonic acid trisodium salt, pubchem16013
PubChem CID 6099338
IUPAC-Name triNatrium;3-bis(3-sulfonatophenyl)phosphanylbenzolsulfonat
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Triphenylphosphine-3,3',3''-trisulfonic acid trisodium salt hydrate
Menge 0.25 g
Beilstein 3584807
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
SMILES [Na+].[Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)C1=CC=CC(=C1)P(C1=CC(=CC=C1)S([O-])(=O)=O)C1=CC(=CC=C1)S([O-])(=O)=O
Formelmasse 568.41 (Anhydrous)
Reinheit (%) 85%
Güte Technisch
Physikalische Form Kristallin
RUO– Nur für Forschungszwecke