Learn More
Triphenylphosphin-3,3',3″ -Trisulfonsäure-Trinatriumsalz-Hydrat, techn. 85%
Beschreibung
Triphenylphosphin-3,3',3″ -Trisulfonsäure-Trinatriumsalz-Hydrat ist nützlich für die Herstellung wasserlöslicher Organometallkatalysatoren, die Anwendung bei der Hydroformylierung von Propen finden. Es fungiert als Lewis Base, die stärker ist als Triphenylphosphin.
Das Thermo Scientific Chemicals Das Markenprodukt war ursprünglich Teil von Alfa Aesar Produktportfolio. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Das Original Alfa Aesar Der Produkt-/Artikelcode oder die SKU-Referenz hat sich im Rahmen der Markenumstellung nicht geändert. Thermo Scientific Chemicals Die
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Triphenylphosphine-3,3',3''-trisulfonic acid trisodium salt hydrate |
| Menge | 5 g |
| Beilstein | 3584807 |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in water |
| SMILES | [Na+].[Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)C1=CC(=CC=C1)P(C1=CC=CC(=C1)S([O-])(=O)=O)C1=CC=CC(=C1)S([O-])(=O)=O |
| Formelmasse | 568.41 (Anhydrous) |
| Reinheit (%) | 85% |
| Güte | Technisch |
| Physikalische Form | Kristallin |
RUO– Nur für Forschungszwecke