Learn More
(Triphenylmethyl)triphenylphosphoniumchlorid, 98 %
Artikelnummer. 11436016
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11436016 250 g 250 Gramm
11416016 10 g 10 Gramm
11426016 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11436016 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B22319.30
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 48234-64-6
Summenformel C37H30ClP
Molekulargewicht (g/mol) 541.071
MDL-Nummer MFCD00082244
InChI-Schlüssel LZOHWIXYBMRNAP-UHFFFAOYSA-M
Synonym triphenylmethyl triphenylphosphonium chloride, triphenyl triphenylmethyl phosphonium chloride, phosphonium, triphenyl triphenylmethyl-, chloride, triphenyl trityl phosphanium chloride, triphenyl trityl phosphonium chloride, acmc-1ala8, triphenyl trityl phosphonium, trityltriphenylphosphonium chloride, trityl triphenylphosphonium chloride
PubChem CID 85420
IUPAC-Name triphenyl(trityl)phosphanium;chlorid
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(C2=CC=CC=C2)(C3=CC=CC=C3)[P+](C4=CC=CC=C4)(C5=CC=CC=C5)C6=CC=CC=C6.[Cl-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (Triphenylmethyl)triphenylphosphonium chloride
Schmelzpunkt 244°C to 245°C
Menge 250 g
Beilstein 389941
Formelmasse 541.07
Reinheit (%) 98%