Learn More
Triphenylmethanol Mikromol™
Beschreibung
Triphenylmethanol
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Triphenylmethanol |
| CAS | 76-84-6 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Triphenylmethanol |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Summenformel | C19 H16 O |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17025 |
| Synonym | Losartan Potassium Imp. G (EP), Losartan Imp. G (EP), Zidovudine Imp. D (EP), Triphenylmethanol, Triphenylmethanol, Ph Eur Zidovudine Impurity D, Losartan Potassium Impurity G, Zidovudine Impurity D, Losartan Impurity G |
| InChI-Formel | InChI=1S/C19H16O/c20-19(16-10-4-1-5-11-16,17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18/h1-15,20H |
| SMILES | OC(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3 |
| IUPAC-Name | Triphenylmethanol |
| Mehr anzeigen |