Learn More
Triphenylamin, TRC
Artikelnummer. 30453624
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30453624 1 g 1 Gramm
30449912 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30453624 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT8959951G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 603-34-9
Summenformel C18H15N
Molekulargewicht (g/mol) 245.32
Synonym Benzenamine, N,N-diphenyl- (9CI, ACI), N,N-Diphenylbenzenamine (ACI), Triphenylamine (8CI), N,N-Diphenylaniline, NSC 66458
IUPAC-Name N,N-Diphenylanilin
SMILES c1ccc(cc1)N(c2ccccc2)c3ccccc3
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Triphenylamine
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C18H15N/c1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18/h1-15H
Formelmasse 245.1204