Learn More
Triphenylamin, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Triphenylamine |
| Menge | 10 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C18H15N/c1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18/h1-15H |
| Formelmasse | 245.1204 |