Learn More
Triphenylamin, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3758110
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
603-34-9
C18H15N
245.32
MFCD00003020
ODHXBMXNKOYIBV-UHFFFAOYSA-N
triphenylamine, benzenamine, n,n-diphenyl, triphenyl amine, n,n-diphenylbenzenamine, amine, triphenyl, unii-njs65m2ds2, ccris 4887, n,n,n-triphenylamine, n,n-diphenylbenzeneamine, njs65m2ds2
11775
N,N-Diphenylanilin
C1=CC=C(C=C1)N(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3
603-34-9
C18H15N
245.32
MFCD00003020
ODHXBMXNKOYIBV-UHFFFAOYSA-N
triphenylamine, benzenamine, n,n-diphenyl, triphenyl amine, n,n-diphenylbenzenamine, amine, triphenyl, unii-njs65m2ds2, ccris 4887, n,n,n-triphenylamine, n,n-diphenylbenzeneamine, njs65m2ds2
11775
N,N-Diphenylanilin
C1=CC=C(C=C1)N(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Triphenylamine
Schmelzpunkt 125°C to 127°C
Farbe Weiß bis Beige
Siedepunkt 347°C to 348°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99+%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (C6H5)3N
Menge 25 g
Beilstein 12, 181
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble
Formelmasse 245.32
Reinheit (%) 99+%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Triphenylamine
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.