Learn More
Triphenylamin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11468476
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11468476 100 g 100 Gramm
11448476 5 g 5 Gramm
11458476 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11468476 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A15939.22
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 603-34-9 | C18H15N | 245.325 g/mol
Triphenylamine is used in organic light-emitting diode as hole-transporters and as a pharmaceutical intermediate. It is coated on film bases as primary photoconductor.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Triphenylamin wird in organischen lichtemittierenden Dioden als Lochtransporter und als pharmazeutisches Zwischenprodukt eingesetzt. Es wird auf Filmträgern als primärer Fotoleiter beschichtet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 603-34-9
Summenformel C18H15N
Molekulargewicht (g/mol) 245.325
MDL-Nummer MFCD00003020
InChI-Schlüssel ODHXBMXNKOYIBV-UHFFFAOYSA-N
Synonym triphenylamine, benzenamine, n,n-diphenyl, triphenyl amine, n,n-diphenylbenzenamine, amine, triphenyl, unii-njs65m2ds2, ccris 4887, n,n,n-triphenylamine, n,n-diphenylbenzeneamine, njs65m2ds2
PubChem CID 11775
IUPAC-Name N,N-Diphenylanilin
SMILES C1=CC=C(C=C1)N(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3
Specifications
Chemischer Name oder Material Triphenylamine
Schmelzpunkt 125°C to 129°C
Siedepunkt 365°C
Menge 100 g
Beilstein 2050487
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 245.33
Reinheit (%) 98%